Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 20 ml Blaubrand™
Codice prodotto. 11693199 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
1000 mL
2 l
5 L
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Stile collo Dimensione della confezione
11693199 10 mL Larga pezzi 2
11854150 100 mL Stretta pezzi 2
11844150 100 mL Larga pezzi 2
11884010 200 mL Stretta pezzi 2
11333884 50 mL Larga pezzi 2
11814150 250 mL Stretta pezzi 2
10120571 5 L Stretta Pezzo
11858361 500 mL Stretta pezzi 2
11864010 25 mL Stretta pezzi 2
10211601 1 l Stretta Pezzo
10488492 2 l Narrow Pezzo
11673199 1000 mL Larga Pezzo
11683199 5 mL Larga pezzi 2
10287863 20 ml Larga pezzi 2
11854010 20 ml Narrow pezzi 2
11874010 50 mL Stretta pezzi 2
11844020 25 mL Larga pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 11693199 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 37243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.50€
    39.01€ / pezzi 2
    Risparmia 27.49€
    41% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in polipropilene è disponibile con collo stretto o largo in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso. Tappo in polipropilene incluso.
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • DAkkS calibration certificate available upon request
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • DE-M marking provides quick and accurate volume check
  • Polypropylene stopper included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Descrizione Marcatura DE-M
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Larga
N. per custodia Confezione da 2
Graduated Marcatura DE-M
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 10/19