Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Compact Burette
Codice prodotto. 10287162 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10287162 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10287162 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 13913
Spedizione stimata: 30-11-2026
With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • The new Generation of Burettes from BRAND™
  • With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
  • Simple repair - all individual components replaceable
  • Boro 3.3 Glass
  • Removable PTFE stopcock
  • To DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • All BlauBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 10 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.02 mL
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tolleranza ±0,02 ml
    Volume (sistema metrico) serbatoio 10 mL
    Tipo Compact Buret
    Class Classe AS
    Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385