Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
Codice prodotto. 10657851 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
10657851 100 ml 1 ml pezzi 2
11824000 500 ml 5 ml pezzi 2
11893990 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11804000 50 ml 1 ml pezzi 2
11883990 10 ml 0.2 ml pezzi 2
10339710 2000 ml 20 ml Pezzo
10024070 5 ml 0.1 ml pezzi 2
10742321 1000 ml 10 mL Pezzo
11814000 250 ml 2 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10657851 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 32738
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 4788. I cilindri di misurazione alti BRAND™ Blaubrand™ ETERNA di classe A in vetro borosilicato includono un beccuccio integrato e una base in vetro esagonale per garantire stabilità. Le graduazioni color ambra con marcatura DE-M garantiscono una valutazione del volume rapida e semplice.
  • Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Autoclavable
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • With integral spout and hexagonal glass base for stability
  • DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
  • USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione articolo DE-M Marking, amber stain graduations
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Amber
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Include Batch Certificate
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile
Suddivisione 1 ml