Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
Codice prodotto. 11824000 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11824000 500 ml 5 ml pezzi 2
11893990 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11804000 50 ml 1 ml pezzi 2
11883990 10 ml 0.2 ml pezzi 2
10339710 2000 ml 20 ml Pezzo
10024070 5 ml 0.1 ml pezzi 2
10742321 1000 ml 10 mL Pezzo
10657851 100 ml 1 ml pezzi 2
11814000 250 ml 2 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11824000 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 32754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    74.99€ / pezzi 2
    Risparmia 28.01€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 4788. I cilindri di misurazione alti BRAND™ Blaubrand™ ETERNA di classe A in vetro borosilicato includono un beccuccio integrato e una base in vetro esagonale per garantire stabilità. Le graduazioni color ambra con marcatura DE-M garantiscono una valutazione del volume rapida e semplice.
  • Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Autoclavable
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • With integral spout and hexagonal glass base for stability
  • DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
  • USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Batch Certificate
Bilancia Segni di graduazione corti ambrati DE
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile Sì
Suddivisione 5mL
Calibrazione To Contain
Tipo di base Esagonale
Scale Color Amber
Forma Round
Class A
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Tolleranza ±2,5 ml
Product Type Cilindro dosatore graduato