Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
Sfoglia Tutto Brand ProdottiDescrizione
- Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Autoclavable
- Calibrated to contain (TC, In).
- With integral spout and hexagonal glass base for stability
- DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
- USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
Specifica
Specifica
| Descrizione articolo | Segni di graduazione color ambra DE-M |
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | Amber |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Tolerance Metric | ±0.25 mL |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Vedi altri risultati |