Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS USP Bulb Pipets, with Certificate
Codice prodotto. 15895552 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15895552 1 mL Pezzo
15805562 2 mL Pezzo
15815562 5 mL Pezzo
15825562 10 mL Pezzo
15845562 25 mL Pezzo
15855562 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15895552 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 950502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    33.97€ / pezzi 1
    Risparmia 3.03€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass and complies with DIN EN ISO 648 standards. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS Bulb Pipets are delivered with individual USP conformity certificate.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Waiting time 5 seconds.
  • Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Ambra/marcatura DE-M
Graduation Type DE-M Marking
Tolleranza 0.008 mL
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Pipetta volumetrica con bulbo