Learn More
BRAND™ Counting Chambers, Neubauer Pattern, BLAUBRAND™, double ruling
Codice prodotto. 10360141 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
With spring clips
Without spring clips
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10360141 Without spring clips Pezzo
10450751 With spring clips Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10360141 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 718605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55€
    47.71€ / pezzi 1
    Risparmia 16.84€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Diviso in 9 grandi quadrati da 1 mm2. Le camere di conta Neubauer BRAND™ Blaubrand™ hanno 4 quadrati angolari contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria. I 5 quadrati di gruppo nel quadrato centrale sono utilizzati per la conta dei trombociti e degli eritrociti. L'area della conta di ogni quadrato di gruppo è limitata da quella esterna da triple linee di confine. Con doppio reticolo. Con o senza clip a molla.
  • Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
  • The ruling shows 9 large squares of 1 mm2 each.
  • The four large squares in the corners marked "L" for counting leucocytes are each subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
  • The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
  • Each group square consists of 16 mini squares with 0.05 mm sides, each having an area of 0.0025 mm2.
  • The 5 group squares in the large central square are used for counting thrombocytes and erythrocytes.
  • Contrary to the more advanced Improved Neubauer counting chambers, the counting area of each group square is limited by the outer one of the triple boundary lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispositivo per la conta
Quantità 1 ciascuno
Profondità (sistema metrico) 0.1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti
Include Without spring clips