Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
Codice prodotto. 15379212 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15379212 40 mL pezzi 6
15338207 0.5 mL pezzi 12
15188254 1 mL pezzi 12
15121607 2 mL pezzi 12
15214069 3 mL pezzi 6
15181627 4 mL pezzi 6
15181307 4 mL Pezzo
15197655 5 mL Pezzo
15208918 7 mL pezzi 6
15128264 15 mL pezzi 6
15198254 25 mL pezzi 6
15111677 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15379212 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 30617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.28€
    108.63€ / pezzi 6
    Risparmia 13.65€
    11% Sconto
In stock
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
  • Made of AR-GLAS™
  • Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
  • Fire-polished edges for more durability
  • Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Classe A
Materiale AR-GLAS
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Colore White
Volume (sistema metrico) 40 mL
Lunghezza (sistema metrico) 540 mm
Tipo Bulb Pipet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Controller