Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
Codice prodotto. 11393844 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolleranza:
±
±0.005
±0.015 mL
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
0.015 ml
0.02 ml
Colore:
2 x Nero
Blu
Giallo
Green
Nero
Orange
Rosso
Verde
White
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Colore Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11393844 0.5 ml ±0.005 2 x Nero 300 mm pezzi 12
11333854 3 ml ± Nero 330 mm pezzi 6
11343854 4 ml 0.015 ml Rosso 400 mm pezzi 6
11353854 5 ml 0.015 ml White 400 mm pezzi 6
11363854 6 ml 0.015 ml Orange 400 mm pezzi 6
11373854 7 mL ±0.015 mL Green 400 mm pezzi 6
11303864 10 ml 0.02 ml Rosso 440 mm pezzi 6
11313864 15 ml ±0.03 ml Verde 510 mm pezzi 6
11333864 25 ml ±0.03 ml Blu 520 mm pezzi 6
11343864 30 ml ±0.03 ml Nero 520 mm pezzi 6
11363864 50 ml ±0.05 ml Rosso 540 mm pezzi 6
11373864 100 ml ±0.08 ml Giallo 585 mm pezzi 6
11353864 40 ml ±0.05 ml White 540 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11393844 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 29701
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 1 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Blu, marcatura DE-M
Graduation Type DE-M Marking
Quantità Confezione da 12
Tolleranza ±0.005
Colore 2 x Nero
Volume (sistema metrico) 0.5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Bulb Pipet