Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
Codice prodotto. 11868281 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolleranza:
±
±0.005 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
0.007 ml
0.015 ml
0.02 ml
Colore:
2 x Nero
Arancione
Blue
Giallo
Green
Nero
Rosso
White
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
330 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tolleranza Colore Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11868281 20 ml ±0.03 ml Giallo 510 mm pezzi 6
11848281 10 ml 0.02 ml Rosso 440 mm pezzi 6
11808281 1 ml 0.007 ml Blue 300 mm pezzi 12
11818281 2 ml ± Arancione 330 mm pezzi 12
11828281 3 ml ± Nero 330 mm pezzi 6
11838281 5 ml 0.015 ml White 400 mm pezzi 6
11858281 15 ml ±0.03 ml Green 510 mm pezzi 6
11898271 0.5 ml ±0.005 ml 2 x Nero 300 mm pezzi 12
11878281 25 ml ±0.03 ml Blue 520 mm pezzi 6
11888281 50 ml ±0.05 ml Rosso 540 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11868281 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 29734
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 2 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 2 Marks with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Blu
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type DE-M Marking
Quantità Confezione da 6
Tolleranza ±0.03 ml
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 20 ml
Lunghezza (sistema metrico) 510 mm
Tipo Bulb Pipet