Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Type 3 Graduated Pipettes
AR-Glas™ graduated pipettes
Marca:  BRAND™ 27306
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12603586
  • 94.95€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • DIN EN ISO 835
  • Type 3 (zero on top)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time 5 seconds
  • All BLAUBRAND™ graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
  • Specifica
    Specifica
    To Deliver
    AR-GLAS
    Upper end cotton plug
    0.007 mL
    AS
    0.01 mL
    12
    1 mL