Learn More
Interscience JumboMix 3500 W CC. 3750 mL Lab Blender
Codice prodotto. 10283271
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 - 3500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10283271 200 - 3500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10283271 Fornitore Interscience N. del fornitore 032230
Spedizione stimata: 03-12-2026
JumboMix 3500 W CC allows quick and easy homogenizing of big samples. With its wide window door, it ensures permanent control over your blending for an always perfect result.
3500 mL lab homogenizer - Window door version, digital display, variable speed, adjustable paddles, drip tray (220-240V) delivered with:
  • Security Drip tray
  • 1 power cable
  • 1 user’s manual
  • 1 quick user guide
  • 1 free pack of blender bags
Specifica
Amperaggio 400 W
Tensione 220 V
Requisiti elettrici 220 V, 50 Hz
Cavalli motore 400 W
Wattage 400 W
Capacità (sistema metrico) 200 - 3500 mL
Intervallo del volume (sistema imperiale) 0.35pt to 6.60 pt
Intervallo volume (sistema metrico) 200 mL to 3750 mL
Profondità (sistema imperiale) 185.04 in.
Profondità (sistema metrico) 47 cm
Dimensioni (L x P x A) 51.2 x 52.3 x 46.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 18.43 in.
Altezza (sistema metrico) 47 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20.16 in.
Larghezza (sistema metrico) 52 cm
Materiale base Stainless Steel
Materiale contenitore Stainless Steel
Certificazione/Conformità ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Descrizione The JumboMix 3500 W CC efficiently blends any type of sample, up to 400 g, for optimal bacterial extraction. It comes with a window door and a patented system of adjustable paddles to adapt itself to any sample.
Da utilizzare con (applicazione) The JumboMix is great for sample pooling, in baby formula, chocolate, minced meat... It is useful for E. coli O157:H7 testing, Trichinella (WarmMix model), Salmonella spp, parasites Cryptosporidium and Giardia.
Da utilizzare con (apparecchiatura) sample bag
Include Delivered with: 1 security drip tray, 1 power cable, 1 user's manual, 1 quick user guide, 1 free pack of blender bags
Modello JumboMix 3500 W CC
N. di corse 1.5, 3, 4.5, 6 strokes/sec.
Product Type Lab Blender
Frequenza 50/60 Hz