Learn More
MedChemExpress Bleomycin sulfate
Codice prodotto. 16453427
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453427 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453427 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY17565
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Bleomycin sulfate is a DNA synthesis inhibitor. Bleomycin hydrochloride is a DNA damaging agent. Bleomycin sulfate is an antitumor antibiotic.
Specifications
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecolare 1512.62 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 9041-93-4
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità H2O : 255 mg/mL (168.58 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (41.32 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio DNA/RNA Synthesis∣Antibiotic
Quantità 50 mg