Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Codice prodotto. 13233859 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Bottiglie a collo smerigliato con ghiera
Exhaust Filter
Safety Caps / Safety Waste Caps
Colore:
Incolore
White
Materiale:
PFA
PTFE
Dimensioni filo:
GL14
NPT 1/8 in.
NS29/32
UNF 1/4 in. 28G
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Colore Materiale Dimensioni filo Dimensione della confezione
13233859 Safety Caps / Safety Waste Caps Incolore PFA UNF 1/4 in. 28G pezzi 10
10226504 Exhaust Filter White PTFE GL14 Pezzo
10051453 Safety Caps / Safety Waste Caps Incolore PTFE NPT 1/8 in. Pezzo
10357579 Bottiglie a collo smerigliato con ghiera White PTFE NS29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13233859 Fornitore SCAT N. del fornitore 160501
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blind plugs for use with HPLC instruments.
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:
  • Connettori conici
  • Connettori a Y
  • Connettori a tubo
  • Connettori ciechi
  • Connettore capillare
  • Specifica
    Tipo Tappi ciechi
    Colore Incolore
    Diametro (sistema metrico) esterno 6.35 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC / UHPLC
    Quantità confezione 10 pezzi
    Dimensioni filo UNF 1/4 in. 28G
    Da utilizzare con Safety Caps / Safety Waste Caps
    Materiale PFA
    Autoclavabile Autoclavabile