Learn More
Sartorius Block Weight
Codice prodotto. 16658677 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
5 kg
10 kg
20 kg
220 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
16658677 20 kg Pezzo
16373156 5 kg Pezzo
16393156 10 kg Pezzo
15305306 220 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16658677 Fornitore Sartorius N. del fornitore YCW7259AC00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Individual M1 Block Weights are suitable for use in cleanrooms. Made from grey cast iron, painted black.
  • OIML M1 and M2 block weights and ton weights made of cast iron that is black lacquered
  • Density of 7,200 kg/m3
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • Supplied in high quality plastic screw-top boxes suitable for use in cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Calibration Mass
Peso (sistema imperiale) 45.19 lb.
Classificazione OIML M1
Materiale Cast Iron
Peso (sistema metrico) 20 kg