Learn More
Sartorius™ Block Weights
Codice prodotto. 15365276 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
5 g
10 g
20 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15365276 10 g Pezzo
15375266 5 g Pezzo
15375276 20 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15365276 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore YCW7159AC02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Block weights are high-quality working standards for everyday use, made of high-quality materials.
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • Non-magnetizable
  • Made of cast iron that is black lacquered with a density of 7,200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Block Weight
Certificazione/Conformità DAkkS calibration certificate
Classificazione OIML Class M1
Materiale Cast Iron
Peso (sistema metrico) 10 g
Densità 7,200 kg/m³