Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Codice prodotto. 11889310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
200 mL
3 x 200 mL
Materiale o nome chimico:
PBS
TBS
Dimensione della confezione:
125mL
200mL
pezzi 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Materiale o nome chimico Dimensione della confezione
11889310 125 mL TBS 125mL
17992361 3 x 200 mL PBS pezzi 3
10341944 200 mL PBS 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11889310 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 37520
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Blocker BSA is a 10% (w/v) solution of high-quality BSA that is useful for saturating excess protein-binding sites on membranes and microplates in immunoassays. It is most frequently diluted 10-fold (to 1% BSA) in 1X PBS or 1X TBS for initial testing. Blocker BSA is usually more effective than nonfat milk for biotin-avidin systems because it contains a single purified protein that is devoid of endogenous biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TBS
Descrizione Blocker BSA in TBS (10X)
Concentrazione 10X
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Forma fisica Liquid
Product Line Blocker
Quantità 125 mL
Formulazione 10% BSA