Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Codice prodotto. 10443644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Materiale o nome chimico:
PBS
TBS
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Materiale o nome chimico Pakningsstørrelse
10443644 1 L TBS 1L
13454299 100 mL PBS 100mL
10496134 1 L PBS 1L
13464299 100 mL TBS 100mL
18643873 3 x 1 L PBS pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10443644 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37532
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods. Blocker Casein is 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Features of Blocker Casein include:
  • Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
  • Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
  • Safe—stable, thimerosal-free formulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico TBS
Concentrazione 1X
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Forma fisica Liquid
Product Line Blocker
Quantità 1 L
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.