Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Codice prodotto. 18643873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Materiale o nome chimico:
PBS
TBS
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Materiale o nome chimico Tamaño de la unidad
18643873 3 x 1 L PBS pezzi 3
13454299 100 mL PBS 100mL
10496134 1 L PBS 1L
13464299 100 mL TBS 100mL
10443644 1 L TBS 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18643873 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37528X3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Blocker Casein is a ready-to-use solution of purified casein for blocking steps in western blot, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods. Blocker Casein is 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Features of Blocker Casein include:
  • Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
  • Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
  • Safe—stable, thimerosal-free formulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico PBS
Concentrazione 1X
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Forma fisica Liquid
Product Line Blocker
Quantità 3 x 1 L
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.