Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Codice prodotto. 15347958 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places unitSize
15347958 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    238.00€ / pezzi 1
    Risparmia 12.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of aluminum alloy
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti)
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 1
Tipo Block