Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™ Fisherbrand™
76.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Descrizione
A variety of blocks for any application
- Aluminum alloy blocks
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models) |
Materiale | Aluminum Alloy |
No. of Places | 28 |
Tipo | Block |
Diametro (sistema metrico) | 10 mm |