Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters
Catalog Number 15317948
84.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Constructed of aluminum alloy
A variety of blocks for any application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
Materiale Aluminum Alloy
No. of Places 40
Tipo Block