Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Codice prodotto. 15367938 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) No. of Places unitSize
15367938 13 mm 24 Pezzo
15327938 6mm 46 Pezzo
15337938 10 mm 28 Pezzo
15377938 16 mm 15 Pezzo
15387938 18 mm 12 Pezzo
15397938 20 mm 8 Pezzo
15307948 25 mm 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15367938
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Una grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
  • Blocchi in lega di alluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti)
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 24
Tipo Accessory, Block
Diametro (sistema metrico) 13 mm