Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
| Materiale | Lega di alluminio |
| No. of Places | 42 |
| Tipo | Block |
| Include | 6 mm and 10 mm dia. |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 32 x 6 mm, 21 x 10 mm |