Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Codice prodotto. 15357938 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) No. of Places Dimensione della confezione
15357938 2 mL 28 Pezzo
15347938 1.5 mL 28 Pezzo
15317948 0.5 mL 40 Pezzo
15387948 15 mL 15 Pezzo
15397948 50 mL 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15357938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.50€
    79.80€ / pezzi 1
    Risparmia 19.70€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed of aluminum alloy
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti)
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 28
Tipo Blocco da 28 x 2.0 ml