Learn More
Thermo Scientific™ Terreno agar base sangue (TSA con sangue di pecora)
Codice prodotto. 10362223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/conf.
Formato:
Piastra unica da 90 mm
Include:
TSA with Sheep Blood
Manufacturing Origin:
Germania
Tamaño de la unidad:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Formato Include Manufacturing Origin Tamaño de la unidad
10362223 10/conf. Piastra unica da 90 mm TSA with Sheep Blood Germania pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10362223 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5012A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Terreno non selettivo per usi generici che include sangue di pecora per promuovere l'emolisi e consente di far crescere un'ampia varietà di microorganismi.
L'agar base sangue (TSA con sangue di pecora) Thermo Scientific™ è un terreno generico non selettivo con una formulazione additivata con sangue di pecora che favorisce la comparsa e la visualizzazione di reazioni emolitiche che ne consentono l'impiego come strumento diagnostico nella crescita di un'ampia varietà di organismi patogeni.
L'agar soia triptone (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina) con sangue di pecora defibrinato è indicato per la coltura di batteri patogeni aerobici e anaerobici, gli ultimi dei quali si possono coltivare anche in colture profonde o in incubazione in condizioni anaerobiche. La combinazione di idrolizzato di caseina e idrolizzato papaico di farina di soia favorisce una crescita ottimale grazie alla sinergia dell'apporto proteico della caseina e di quello carboidratico della soia. Il sangue di pecora defibrinato sterile impiegato per arricchire il terreno riproduce le caratteristiche emolitiche dei diversi batteri, quali streptococchi, listeria, staffilococco emolitico, Escherichia coli e Pseudomonas.
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
I prodotti Remel™ e Oxoid™ ora fanno parte del marchio Thermo Scientific e combinano potenti prodotti per test manuali, semiautomatizzati o completamente automatizzati, oltre a una linea completa di terreni e prodotti diagnostici, in una soluzione completa ed end-to-end che consente una rapida distribuzione di prodotti e garantisce la qualità dei risultati necessari per qualsiasi laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Colore Rosso semaforo, opaco
Content And Storage Da 6 a 12°C, scuro
Formato Piastra unica da 90 mm
Manufacturing Origin Germania
Tipo di media Blood Agar
Product Type Agar
Peso riempimento 17 g ± 5%
Include TSA with Sheep Blood
Tipo di imballaggio Flow pack - strato singolo
Quantità 10/conf.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.