Learn More
BD Set per prelievi ematici
Codice prodotto. 15706238
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
15706238 Sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15706238 Fornitore BD N. del fornitore 367282
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Use for blood collection. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set (50 sets) comes with safety re-shielding cover and Luer adapter.
  • Includes safety re-shielding cover and Luer adapter,
  • 21 G ¾ in., 18 cm tubing, green
  • Recommended for adults
  • One case consists fo 4 x 50 Blood Collection Sets
  • One Set is necessary for a pair of blood culture bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Set per prelievo di sangue