Learn More
BD Set di prelievo ematico
Description
- Includes safety re-shielding cover and Luer adapter,
- 21 G ¾ in., 30 cm tubing, green
- Recommended for adults
- One case consists fo 4 x 50 Blood Collection Sets
- One Set is necessary for a pair of blood culture bottles
Specifications
Specifications
| Product Type | Set di prelievo ematico |
| Colore | Verde |
| Calibro dell'ago | 21 G |
| Include | Con adattatore Luer, calibro 21, dimensione ago 19 mm, tubo 305 |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 305 mm |
| Quantità | Cassa da 200 |