Learn More
BD Set di prelievo ematico
Codice prodotto. 15856161
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
21 G
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
15856161 21 G pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15856161 Fornitore BD N. del fornitore 367286
Spedizione stimata: 19-11-2026
Use for blood collection. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set with 30 cm tubing comes with safety re-shielding cover and Luer adapter.
  • Includes safety re-shielding cover and Luer adapter,
  • 21 G ¾ in., 30 cm tubing, green
  • Recommended for adults
  • One case consists fo 4 x 50 Blood Collection Sets
  • One Set is necessary for a pair of blood culture bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Set di prelievo ematico
Colore Verde
Calibro dell'ago 21 G
Include Con adattatore Luer, calibro 21, dimensione ago 19 mm, tubo 305
Lunghezza (sistema metrico) ago 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 305 mm
Quantità Cassa da 200