Learn More
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11507613 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 mm Tube Racks
16 mm Tube Racks
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11507613 13 mm Tube Racks pezzi 4
11517613 16 mm Tube Racks pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11507613 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore HS2201A
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These inserts are made out of polystyrene and are disposable. Each insert features a deep pocket for a sharps container and several smaller pockets for tube storage and blood collection accessories.
  • Available for a 13 mm or 16 mm tube rack
  • Inserts are removable, washable, and disposable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 14.48 x 8.25 x 5.12 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 mm Tube Racks
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 368 mm
No. of Places 8 Compartments
Peso (sistema metrico) 0.24 kg
Larghezza (sistema metrico) 209.6 mm
Materiale Polystyrene
Product Type Replacement Inserts