Learn More
Karl Hecht™ Blood Smear Slides
Codice prodotto. 10544222
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Undritz blood smear slide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
10544222 Undritz blood smear slide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10544222 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40619010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.46€
    3.17€ / pezzi 1
    Risparmia 4.29€
    57% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
An excellent accessory for the microscopic examination of blood samples.
  • According to Undritz
  • CE marking
  • Clear glass
  • Both sides polished
  • Beveled edges and corners
  • Thickness from 1.6 to 1.7mm
  • Dimensions approx. 40 x 20mm
Specifica
Product Type Undritz blood smear slide
Da utilizzare con (applicazione) Microscopic blood examination