Learn More
Cytiva Blotting Paper
Codice prodotto. 11505634 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Blotting Paper
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11505634 Blotting Paper pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11505634 Fornitore Cytiva N. del fornitore TE26
Spedizione stimata: 19-11-2026
Research laboratory blotting paper for gel electrophoresis applications.
  • For use with mini vertical gel units
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Vertical Electrophoresis Unit
Tipo Blotting Paper
Quantità 50 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Larghezza (sistema metrico) 9 cm