Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
Codice prodotto. 11921521 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11921521 100 mL Pezzo
10531853 250 mL Pezzo
11941521 500 ml Pezzo
10699772 1000 ml Pezzo
11866433 2000 mL Pezzo
10476663 3000 mL Pezzo
10174634 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11921521 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 71040100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.60€
    2.54€ / pezzi 1
    Risparmia 0.06€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene in modo da renderli indistruttibili e altamente trasparenti. Becher graduati in plastica con manico Buerkle™
  • Permanent blue ink graduations 
  • Translucent
  • Autoclavable to 121°C 
  • Suitable for foodstuff
  • Integral handle and spout for easy drip-free pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) base 40 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Include Handle
Quantità Each
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Blue Graduated Scale