Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini diagnostici per microscopio con pozzetti di reazione
Codice prodotto. 15885985
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
2
10
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Dimensione della confezione
15885985 10 pezzi 200
10622434 2 pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15885985 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 1216521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.90€
    323.55€ / pezzi 200
    Risparmia 56.35€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Usa Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia con campi di reazione ben bagnabili nella diagnostica. Le maschere de pittura epossidica sono caratterizzate da un'elevata resistenza ai solventi e sono disponibili nei colori blu, verde, rosso, nero o bianco.
  • Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
  • In conformità con DIN ISO 8037/1
  • Dimensioni ca. 76 x 26 mm
  • Spessore ca. 1 mm (tolleranza ± 0,05 mm)
  • Bordi smerigliati a 90°
  • Area di marcatura semi satinada
  • Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
  • 50 pezzi in una scatola, 50 scatole in un cartone
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 2500
N. per confezione 50
Edges Bordi smerigliati a 90°
Frosted Sì
Materiale Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
Precleaned Sì
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Vetrini per Microscopia
Conteggio pozzetti 10
Colore Azzurro
Certificazione/Conformità DIN ISO 8037/1
Stile angolo 90°
Descrizione Maschera epossidica con pozzetti di reazione
Diametro (sistema metrico) 8 mm numerati
Quantità Scatola di cartone da 50 pezzi
Superficie di scrittura Area di marcatura semi satinata
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm