Learn More
ABEBA™ Blue Autoclavable Clogs 9610
Codice prodotto. 15196946
Cambia vista
Click to view available options
Size:
41/42
43/44
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15196946 43/44 1 paio
15273715 - 1 paio
15293715 - 1 paio
15166946 41/42 1 paio
15203725 - 1 paio
15106956 - 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15196946 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 9610/43/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    45.73€ / 1 paia
    Risparmia 4.87€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Blue
Size 43/44
Resistente a Static
Product Type Controlled Environments Shoes