Learn More
ABEBA™ Blue Autoclavable Clogs 9610
Codice prodotto. 15273715
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 paio
Size:
41/42
43/44
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Size
15273715 1 paio -
15293715 1 paio -
15166946 1 paio 41/42
15203725 1 paio -
15196946 1 paio 43/44
15106956 1 paio -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15273715 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 9610/35/36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    45.73€ / 1 paia
    Risparmia 4.87€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Colore Blue
Stile 9610
Resistente a Static
Product Type Controlled Environments Shoes