Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03900kg
Descrizione
- Color-coded, octagonal stirrer bars
- For use where identification is of prime importance
- Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
8 mm | |
0.3125 in. | |
Blu | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Ottaedrico |
0.875 in. | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
22 mm |