Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Codice prodotto. 11522313 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
11522313 38 mm 8 mm Blu pezzi 10
12574987 15 mm 8 mm Blu pezzi 10
11848912 22 mm 8 mm Blu pezzi 10
11868912 38 mm 8 mm Blu pezzi 5
11532313 51 mm 8 mm Blu pezzi 10
11888912 75 mm 13 mm Blu pezzi 5
11792145 13 mm 8 mm Blu pezzi 10
11512313 25 mm 8 mm Blu pezzi 10
11888902 13 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11898902 15 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11808912 22 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11582303 38 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11828912 38 mm 8 mm Rosso pezzi 5
11818912 25 mm 8 mm Rosso pezzi 5
11572303 25 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11542313 13 mm 8 mm Giallo pezzi 10
11898912 15 mm 8 mm Giallo pezzi 10
11808922 22 mm 8 mm Giallo pezzi 10
11572313 38 mm 8 mm Giallo pezzi 10
11828922 38 mm 8 mm Giallo pezzi 5
11818922 25 mm 8 mm Giallo pezzi 5
11562313 25 mm 8 mm Giallo pezzi 10
13573120 75 mm 13 mm Giallo pezzi 5
11582313 51 mm 8 mm Giallo pezzi 10
11838922 51 mm 8 mm Giallo pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 11522313
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Blu
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0.3125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Quantità 10/Pk.
Forma Ottaedrico