Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Codice prodotto. 11572313 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Colore | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Blu | pezzi 5 |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Blu | pezzi 5 |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Blu | pezzi 10 |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 5 |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 5 |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 5 |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 5 |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Giallo | pezzi 5 |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 10 |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Giallo | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
11572313
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Giallo |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.3125 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Forma | Ottaedrico |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |