Descrizione
- Interchangeable hose nozzles for stopcock taps
- Secure, leak-proof connection via union nut (G 0.75 in.)
- High flow rate, no constrictions other than chosen nozzle diameter
Specifica
Specifica
| Tipo | Hose Tubing Stopcock |
| Foro spina | 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Descrizione | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Connecting |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | StopCock Discharge Cock |
| Include | Hose Nozzle |
| Colore | Blue |