Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo blu
Codice prodotto. 11782729
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11782729 5000 ml pezzi 6
10521833 50 ml pezzi 24
10757981 100 ml Pezzo
10689622 100 ml pezzi 24
10709242 250 ml pezzi 12
10605173 3000 ml pezzi 6
10602821 5000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11782729 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 445081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    128.10€ / pezzi 6
    Risparmia 1.90€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo blu VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 210 mm
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Materiale PP (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Quantità Confezione da 6
Tipo Becher
Autoclavabile Sì
Graduated Sì
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Scale Scala blu in rilievo