Learn More
Cytiva Terreno per cromatografia Blue Sepharose™ 6 Fast Flow
Codice prodotto. 10271350 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
Da 45 a 165 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
10271350 Da 45 a 165 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10271350 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17094801
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Blue dye binds to proteins such as albumin and lipoproteins as well as enzymes like kinases and dehydrogenases
This medium is well established as adsorbent for albumin and interferon at laboratory and process scale.
  • Cibacron Blue 3G is covalently coupled to the base matrix allowing for low ligand leakage and high capacity
  • The blue dye binds proteins, such as albumin, interferon, lipoproteins and blood coagulation factors
  • The dye also binds enzymes including kinases, dehydrogenases, and most enzymes requiring adenyl-containing cofactors e.g. NAD+
  • Avg. particle size: 90μm
  • Volume: 50mL
Developed and tested in co-operation with large-scale manufacturers and is used in routine commercial production.
  • For large-scale purification of interferon and albumin
  • For isolating groups of enzymes and removing of albumin
  • For industrial applications and other approved applications
Certifications
Certificate of Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 ml
Stabilità Stabile in buffer acquosi di uso comune: Etanolo 70%, guanidina cloridrato 6M, urea 8M
Da utilizzare con (applicazione) Per albumina e interferone sia per l'uso in laboratorio che nei processi
Requisiti di stoccaggio Da 2 a 8 °C
Product Type Blue Sepharose 6 Fast Flow
Portata Da 250 a 400 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Include Certificato di analisi
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 4 a 12
Tampone di conservazione Etanolo 20%, tampone di fosfato di potassio 0.1M
Tipo di legante Cibacron Blue
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 1.2% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 16.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.