Learn More
Syngene™ Blue Slimline LED Transilluminator
Codice prodotto. 16544351 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
16544351 470 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16544351 Fornitore Syngene™ N. del fornitore BTULTRASLIMLED
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Blue Slimline LED Transilluminator suitable for a variety of imaging needs.
  • High sensitivity with improved S/N ratio
  • Image a range of fluorophores- EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED is safe to skin and eyes with no damage to DNA
Specifica
Product Type LED Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) For InGenius3 (IG3) and U:Genius3 gel documentation systems.
Include Side mounted 470nm LED arrays for illumination
Dimensioni (L x P x A) 21 x 21 x 3 cm
Dimensioni filtro (sistema metrico) 10 x 12 cm
Tensione 100/115/220/230 V
Intensity Fixed
Wavelength 470 nm
Tipo di illuminazione LED Blue