Learn More
Euro Protection™ Blue SPP Coverall
Codice prodotto. 12033226
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12033226 X-Large pezzi 50
12043226 2X-Large pezzi 50
15852555 3X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12033226 Fornitore Euro Protection™ N. del fornitore 42204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19€
    80.72€ / pezzi 50
    Risparmia 157.47€
    66% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Euro Protection™ Blue SPP Coverall is lightweight, disposable and features elastic at various points for good fit.
  • Hood with tightening elastic.
  • Zipper.
  • Tightening elastic on cuffs, waist, and ankles.
  • Light weight
  • Disposable
  • Comfortable
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Abrasion
Certifications/Compliance (Europe) 1. Annexe II, Book III, Title I, Fourth Part of Code du Travail2. Article R412-233. EN530Article R4311-12
Da utilizzare con (applicazione) Visitors, Agrobusiness Industries, Cleaning, Packaging, Maintenance
Peso (sistema metrico) 50 g/m2
Quantità 50/Pk.