Learn More
Coverguard™ Blue SPP Coverall
Codice prodotto. 12023226
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12023226 Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12023226 Fornitore Coverguard™ N. del fornitore 42203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19€
    80.72€ / pezzi 50
    Risparmia 157.47€
    66% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
The Coverguard™ SPP coveralls are lightweight, with great breathability. They feature elasticated cuffs and hood, with zip closure.
  • Lightweight and breathable
  • 50 g/m2 polypropylene
  • Elasticated cuffs and hood
  • Zip closure
  • Blue
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Tipo di cappa Elastic
Tipo di chiusura Front Zipper
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Industries, Agro-Industry, Painting, Cleaning, Hygiene, Visitor