Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Cryoboxes, 133mm
Per combinare queste scatole in cartone con inserti a griglia diversi, per conservare un'ampia gamma di formati di provette. I Cryobox in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a temperature bassissime.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11842493
  • 251.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata
24-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available with a water-repellent finish or with a waterproof plastic coating
  • Highest flexibility: Cryoboxes can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter
  • The Cryoboxes can be used for larger vessels if the grid is removed
Specifica
Specifica
-86°C
Blue
Square
130 mm
133 mm
50 mL
10 Pack
-86°C
Cardboard
Cryo Box
133 mm
133 x 133 x 130 mm
0.2 to 50 mL
0.8 kg