Learn More
3M™ Blue with White Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
Catalog Number p-8003516
120.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
Product Type Protective Coveralls
Size Large
Stile vita Elastic
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel
Classe di protezione Category III
Resistenza Flame
Altezza (sistema metrico) 174 to 181 cm
Stile Enhanced Gusset