Learn More
Kimberly-Clark™ Panno in carta per la pulizia delle superfici WypAll™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
Large
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Questi rotoli di panni in carta sono progettati per la pulizia leggera di superfici in ambienti industriali e di processo
- Resistenza e assorbenza eccezionali grazie alla tecnologia AIRFLEX™
Specifica
Specifica
| Product Type | Salvietta Wypall L20 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.81 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Materiale | Tessuto Airflex |
| Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001 |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P) | Large |
| Formato | Rotolo |
| Vedi altri risultati |