Learn More
Kimberly-Clark™ Maxi rotolo di panno in carta per la pulizia Industriale WypAll™
Codice prodotto. 12695616
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
380 x 235 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12695616 380 x 235 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12695616 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    46.01€ / 1 rotoli
    Risparmia 105.99€
    69% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panni monouso a 3 velo azzurri. Perfetti per assorbire fuoriuscite di sostanze industriali e pulire parti e superfici sporche o oleose. La tecnologia AIRFLEX™
  • Progettati per attività di pulizia impegnative e pesanti, come l'assorbimento di fuoriuscite di sostanze industriali e la pulizia di parti e superfici oleose.
  • La tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salvietta WypAll™ L30
Lunghezza (sistema imperiale) 14.56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.56 in
Larghezza (sistema metrico) 235 mm
Materiale Tessuto Airflex™
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 380 x 235 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) Assorbimento di sversamenti industriali e pulizia di parti e superfici oleose o sporche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di erogazione montato a parete
Quantità confezione 1 rotolo
Strato 3 veli
Sterilità Non sterile