Learn More
Code Corporation™ Bluetooth Dongle for CR2700 Barcode Scanner
Codice prodotto. 17933872 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CR2700 Scanner
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17933872 CR2700 Scanner Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17933872 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    208.83€ / pezzi 1
    Risparmia 19.17€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Stay connected and easily share data using this CR2700 Bluetooth Dongle.
  • Connects to your reader and computer
  • For use with the CR2700
Specifica
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.45 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.73 in.
Profondità (sistema metrico) 9.4 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.04 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR2700 Scanner
Tipo Dongle
Alternate Part Number CRA-BTDG27-C286